Triéthylamine 99%
Triéthylamine 99%
Bottle, 1 L
N° de catalogue APOSOR9284-1L
Inflammable
Corrosif
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Triéthylamine 99%
N° de catalogue APOSOR9284-1L
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  121-44-8
Triéthylamine 99%
Bottle, 1 L
Numéro CAS:  121-44-8
Prix
26,10 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 L
Product Details & Documents
Synonymes:  (Diethylamino)ethane, TEA
  • Numéro CAS:121-44-8
  • Formule:(C₂H₅)₃N
  • Numéro MDL:MFCD00009051
  • Poids moléculaire:101.19 g/mol
  • Point d'ébullition:89…90 °C
  • Point de fusion:–115 °C
  • Densité:0,726 g/cm³ (25 °C)
  • Point d'éclair:–6 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:204-469-4
  • UN:1296
  • ADR:3+8,II
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 L
Spécifications