Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Dithizone 80%

Dithizone 80%

Bottle, 5 g
N° de catalogue APOSOR47831-5G
Irritant
Santé
Fournisseur:   Apollo Scientific
Dithizone 80%
N° de catalogue APOSOR47831-5G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  60-10-6
Dithizone 80%

Bottle, 5 g

Numéro CAS:  60-10-6
Prix
24,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Dithizone,for analysis, 1,5-Diphenylthiocarbazone
  • Numéro CAS:60-10-6
  • Formule:C₆H₅NHNHCSN=NC₆H₅
  • Numéro MDL:MFCD00003025
  • Poids moléculaire:256.33 g/mol
  • Point de fusion:168 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-454-1

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    5 g

Spécifications

Recommandations

Les recommandations seront personnalisées en fonction de vos préférences d’achat uniquement si vous avez donné votre consentement en activant l’option " Améliorer mon expérience d’achat " sur la page "Mon compte".

Dans le cas contraire, vous recevrez des recommandations génériques.