Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque

Acide 3,4-dihydroxybenzoïque

Bottle, 500 g
N° de catalogue APOSOR52125-500G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
N° de catalogue APOSOR52125-500G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  99-50-3
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque

Bottle, 500 g

Numéro CAS:  99-50-3
Prix
132,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Protocatechuic acid
  • Numéro CAS:99-50-3
  • Formule:C₇H₆O₄
  • Numéro MDL:MFCD00002509
  • Poids moléculaire:154.12 g/mol
  • Point de fusion:197…200 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-760-0
Spécifications

Spécifications

  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    500 g

Spécifications

Recommendations

Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".

Otherwise, you will receive generic recommendations.