Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSOR52125-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
Acide 3,4-dihydroxybenzoïque
N° de catalogue APOSOR52125-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 99-50-3
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Protocatechuic acid
- Numéro CAS:99-50-3
- Formule:C₇H₆O₄
- Numéro MDL:MFCD00002509
- Poids moléculaire:154.12 g/mol
- Point de fusion:197…200 °C (déc.)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:202-760-0
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:100 g



