Imidazole
Bottle, 2,5 kg
  APOSOR5102-2.5KG
Imidazole
  APOSOR5102-2.5KG
 :  288-32-4
Imidazole
Bottle, 2,5 kg
 :  288-32-4
78,20 €
1 * 2,5 kg
 :  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  •  :288-32-4
  •  :C₃H₄N₂
  •  :MFCD00005183
  •  :68.08 g/mol
  •  :235 °C
  •  :85…91 °C
  •  :145 °C
  •  :Température ambiante
  •  :206-019-2
  •  :3263
  •  :8,II
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    2,5 kg