Imidazole
Imidazole
Bottle, 1 kg
N° de catalogue APOSOR5102-1KG
Corrosif
Irritant
Santé
Fournisseur:   Apollo Scientific
Imidazole
N° de catalogue APOSOR5102-1KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  288-32-4
Imidazole
Bottle, 1 kg
Numéro CAS:  288-32-4
Prix
40,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
  • Numéro CAS:288-32-4
  • Formule:C₃H₄N₂
  • Numéro MDL:MFCD00005183
  • Poids moléculaire:68.08 g/mol
  • Point d'ébullition:235 °C
  • Point de fusion:85…91 °C
  • Point d'éclair:145 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:206-019-2
  • UN:3263
  • ADR:8,II
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 kg
Spécifications
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.