Zinc molybdate
Zinc molybdate
Bottle, 25 g
N° de catalogue APOSIN38974-25G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Zinc molybdate
N° de catalogue APOSIN38974-25G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  13767-32-3
Zinc molybdate
Bottle, 25 g
Numéro CAS:  13767-32-3
Prix
387,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Zinc molybdenum oxide
  • Numéro CAS:13767-32-3
  • Formule:MoO₄Zn
  • Numéro MDL:MFCD00049622
  • Poids moléculaire:225.326 g/mol
  • Point de fusion:>700 °C
  • Point de fusion:>700 °C
  • Densité:4,3 g/cm³ (25 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:237-377-8
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    25 g