Uridine 99%
Uridine 99%
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSBIU0400-100G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Uridine 99%
N° de catalogue APOSBIU0400-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  58-96-8
Uridine 99%
Bottle, 100 g
Numéro CAS:  58-96-8
Prix
65,20 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 1-β-D-Ribofuranosyluracil, Uracil-1-β-D-ribofuranoside
  • Numéro CAS:58-96-8
  • Formule:C₉H₁₂N₂O₆
  • Numéro MDL:MFCD00006526
  • Poids moléculaire:244.20 g/mol
  • Point de fusion:163…169 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:200-407-5
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    100 g