L(-)-Tryptophane ≥99.5%
Bottle, 500 g
  APOSBIT0720-500G
L(-)-Tryptophane ≥99.5%
  APOSBIT0720-500G
 :  73-22-3
L(-)-Tryptophane ≥99.5%
Bottle, 500 g
 :  73-22-3
63,70 €
1 * 500 g
USP, pyrogen free
 :  L-Tryptophan, Tryptophan, L-α-Amino-3-indolepropionic acid, (S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionic acid, H-Trp-OH
  •  :73-22-3
  •  :C₁₁H₁₂N₂O₂
  •  :MFCD00064340
  •  :204.23 g/mol
  •  :280…285 °C (déc.)
  •  :Température ambiante
  •  :200-795-6
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    500 g