D(+)-Tréhalose dihydraté
D(+)-Tréhalose dihydraté
Bottle, G
N° de catalogue APOSBIT0136-500G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
D(+)-Tréhalose dihydraté
N° de catalogue APOSBIT0136-500G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  6138-23-4
D(+)-Tréhalose dihydraté
Bottle, G
Numéro CAS:  6138-23-4
Prix
29,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Mycose, α,α-Trehalose, 1-O-α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, α-D-Glucopyranosyl-α-D-glucopyranoside, (2R,2'R,3S,3'S,4S,4'S,5R,5'R,6R,6'R)-6,6'-Oxybis(2-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol) dihydrate
  • Numéro CAS:6138-23-4
  • Formule:C₁₂H₂₂O₁₁·2H₂O
  • Numéro MDL:MFCD00071594
  • Poids moléculaire:378.33 g/mol
  • Point de fusion:97…99 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-739-6
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    G
Spécifications