Quinoléine 98%
Quinoléine 98%
Bottle, 500 g
N° de catalogue APOSOR45105-500G
Irritant
Santé
Environnement
Fournisseur:   Apollo Scientific
Quinoléine 98%
N° de catalogue APOSOR45105-500G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  91-22-5
Quinoléine 98%
Bottle, 500 g
Numéro CAS:  91-22-5
Prix
119,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 500 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:91-22-5
  • Formule:C₉H₇N
  • Numéro MDL:MFCD00006736
  • Poids moléculaire:129.16 g/mol
  • Point d'ébullition:236…238 °C
  • Point de fusion:–17…–13 °C
  • Point de fusion:–17 to –13 °C
  • Densité:1,093 g/cm³ (25 °C)
  • Point d'éclair:101 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:202-051-6
  • UN:2656
  • ADR:6.1,III
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    500 g