γ-Cyclodextrine
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSBIM1016-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
γ-Cyclodextrine
N° de catalogue APOSBIM1016-100G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 17465-86-0
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: gamma-Cyclodextrin, Cyclooctaamylose, γ-Cyclodextrin, Schardinger gamma-Dextrin
- Numéro CAS:17465-86-0
- Formule:C₄₈H₈₀O₄₀
- Numéro MDL:MFCD00009595
- Poids moléculaire:1297.1248 g/mol
- Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:100 g



