β-Cyclodextrine
Bottle, 250 g
N° de catalogue APOSBIM1015-250G
Fournisseur: Apollo Scientific
β-Cyclodextrine
N° de catalogue APOSBIM1015-250G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 7585-39-9
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
- Numéro CAS:7585-39-9
- Formule:C₄₂H₇₀O₃₅
- Numéro MDL:MFCD00078139
- Poids moléculaire:1134.98 g/mol
- Point de fusion:290…300 °C
- Densité:1,44 g/cm³ (25 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:250 g