β-Cyclodextrine
β-Cyclodextrine
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSBIM1015-100G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
β-Cyclodextrine
N° de catalogue APOSBIM1015-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  7585-39-9
β-Cyclodextrine
Bottle, 100 g
Numéro CAS:  7585-39-9
Prix
86,90 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  Caraway, Cycloheptaamylose, β-Cyclodextrin, Cyclomaltoheptaose, Schardinger β-Dextrin, Betadex
  • Numéro CAS:7585-39-9
  • Formule:C₄₂H₇₀O₃₅
  • Numéro MDL:MFCD00078139
  • Poids moléculaire:1134.98 g/mol
  • Point de fusion:290…300 °C
  • Densité:1,44 g/cm³ (25 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    100 g
Spécifications