α-Cyclodextrine
α-Cyclodextrine
Bottle, 50 g
N° de catalogue APOSBIM1014-50G
Fournisseur:   Apollo Scientific
α-Cyclodextrine
N° de catalogue APOSBIM1014-50G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  10016-20-3
α-Cyclodextrine
Bottle, 50 g
Numéro CAS:  10016-20-3
Prix
123,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 50 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:10016-20-3
  • Formule:C₃₆H₆₀O₃₀
  • Numéro MDL:MFCD00078207
  • Poids moléculaire:972.84 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    50 g
Spécifications