Nile red
Bottle, 1 g
N° de catalogue APOSBIN0465-1G
Fournisseur:   Apollo Scientific
Nile red
N° de catalogue APOSBIN0465-1G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  7385-67-3
Nile red
Bottle, 1 g
Numéro CAS:  7385-67-3
Prix
145,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymes:  9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
  • Numéro CAS:7385-67-3
  • Formule:C₂₀H₁₈N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00011639
  • Poids moléculaire:318.38 g/mol
  • Point de fusion:203…205 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 g