Acide nalidixique
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSBIN0134-100G
Irritant
Santé
Fournisseur:   Apollo Scientific
Acide nalidixique
N° de catalogue APOSBIN0134-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  389-08-2
Acide nalidixique
Bottle, 100 g
Numéro CAS:  389-08-2
Prix
109,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Active against gram-negative bacteria.
  • Numéro CAS:389-08-2
  • Formule:C₁₂H₁₂N₂O₃
  • Numéro MDL:MFCD00006884
  • Poids moléculaire:232.24 g/mol
  • Point de fusion:225…230 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:206-864-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    100 g
Spécifications