Acide urique
Bottle, 250 g
N° de catalogue APOSBIK9021-250G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
Acide urique
N° de catalogue APOSBIK9021-250G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  69-93-2
Acide urique
Bottle, 250 g
Numéro CAS:  69-93-2
Prix
254,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 250 g
Product Details & Documents
Synonymes:  1H-Purine-2,6,8(3H,7H,9H)-trione
  • Numéro CAS:69-93-2
  • Formule:C₅H₄N₄O₃
  • Numéro MDL:MFCD00005712
  • Poids moléculaire:168.11 g/mol
  • Point de fusion:>300 °C
  • Point de fusion:>300 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-720-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    250 g
Spécifications