Nivalenol standard solution
Nivalenol, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 5 mL
N° de catalogue APOSBIMS126-5ML
Fournisseur: Apollo Scientific
Nivalenol standard solution
N° de catalogue APOSBIMS126-5ML
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Attention: Expires in 12 months.
Spécifications
Spécifications
- Concentration:100 µg/ml in acetonitrile
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:5 mL
- Désignation:Nivalenol
- Cat. No.:APOSBIMS126-5ML
- N ° CAS.:23282-20-4
- Formula:C₁₅H₂₀O₇
- Désignation:Nivalenol
- Point d'éclair:2 °C
- Température de stockage:Freezer