Fusarenon X Standard Solution
Fusarenon X, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 5 mL
  APOSBIMS116-5ML
Fusarenon X Standard Solution
  APOSBIMS116-5ML
 :  
Fusarenon X Standard Solution
Fusarenon X, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 5 mL
 :  
669,00 €
1 * 5 mL
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
 : Expires in 12 months.
  • Concentration:
    100 µg/ml in acetonitrile
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    5 mL
  • Désignation:
    Fusarenon X
  • Cat. No.:
    APOSBIMS116-5ML
  • N ° CAS.:
    23255-69-8
  • Formula:
    C₁₇H₂₂O₈
  • Désignation:
    Fusarenon X
  • Point d'éclair:
    2 °C
  • Température de stockage:
    Freezer
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.