Fusarenon X Standard Solution
Fusarenon X, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
N° de catalogue APOSBIMS116-1ML
Fournisseur: Apollo Scientific
Fusarenon X Standard Solution
N° de catalogue APOSBIMS116-1ML
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
: Expires in 12 months.
Spécifications
Spécifications
- Concentration:100 µg/ml in acetonitrile
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:1 mL
- Désignation:Fusarenon X
- Cat. No.:APOSBIMS116-1ML
- N ° CAS.:23255-69-8
- Formula:C₁₇H₂₂O₈
- Désignation:Fusarenon X
- Point d'éclair:2 °C
- Température de stockage:Freezer