HT-2 Toxin standard solution
HT-2 Toxin, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
N° de catalogue APOSBIMS115-1ML
Fournisseur: Apollo Scientific
HT-2 Toxin standard solution
N° de catalogue APOSBIMS115-1ML
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Caution: Expires in 12 months.
Spécifications
Spécifications
- Concentration:100 µg/ml in acetonitrile
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:1 mL
- Désignation:HT-2 Toxin
- Cat. No.:APOSBIMS115-1ML
- N ° CAS.:26934-87-2
- Formula:C₂₂H₃₂O₈
- Désignation:HT-2 Toxin
- Point d'éclair:2 °C
- Température de stockage:Freezer