Saisie de commande
Belgium
Lien pour commandesContactUsLinkComponent
Patulin standard solution

Patulin standard solution

Patulin, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 5 mL
N° de catalogue APOSBIMS108-5ML
Fournisseur:   Apollo Scientific
Patulin standard solution
N° de catalogue APOSBIMS108-5ML
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Patulin standard solution

Patulin, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 5 mL

Numéro CAS:  
Prix
861,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 mL
Product Details & Documents

Analytical reference standard solution in acetonitrile.

Attention: Expires in 12 months.

Documents

Spécifications

Spécifications

  • Concentration:
    100 µg/ml in acetonitrile
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    5 mL
  • Désignation:
    Patulin

Spécifications