Patulin standard solution
Patulin standard solution
Patulin, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
N° de catalogue APOSBIMS108-1ML
Fournisseur:   Apollo Scientific
Patulin standard solution
N° de catalogue APOSBIMS108-1ML
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  
Patulin standard solution
Patulin, 100 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
Numéro CAS:  
Prix
218,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 mL
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
Attention: Expires in 12 months.
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Concentration:
    100 µg/ml in acetonitrile
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 mL
  • Désignation:
    Patulin
  • Cat. No.:
    APOSBIMS108-1ML
  • N ° CAS.:
    149-29-1
  • Formula:
    C₇H₆O₄
  • Désignation:
    Patulin
  • Point d'éclair:
    2 °C
  • Point d'ébullition:
    81…82 °C
  • Température de stockage:
    Freezer
Spécifications