Ochratoxin A standard solution
Ochratoxin A, 10 µg/ml in acetonitrile, Bottle, 1 mL
Fournisseur: Apollo Scientific
Ochratoxin A standard solution
N° de catalogue APOSBIMS107-1ML
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS:
Aller à :
Product Details & Documents
Analytical reference standard solution in acetonitrile.
: Expires in 12 months.
Documents
Certificats
Rechercher par numéro de lotSpécifications
Spécifications
- Concentration:10 µg/ml in acetonitrile
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:1 mL
- Désignation:Ochratoxin A
- Cat. No.:APOSBIMS107-1ML
- N ° CAS.:303-47-9
- Formula:C₂₀H₁₈ClNO₆
- Désignation:Ochratoxin A
- Point d'éclair:2 °C
- Température de stockage:Freezer