Digitonin
Digitonin
Bottle, 1 g
N° de catalogue APOSBID3301-1G
Toxique
Fournisseur:   Apollo Scientific
Digitonin
N° de catalogue APOSBID3301-1G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  11024-24-1
Digitonin
Bottle, 1 g
Numéro CAS:  11024-24-1
Prix
160,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 g
Product Details & Documents
Non-ionic detergent used to permeabilize cell membranes.
Synonymes:  Digitonin
  • Numéro CAS:11024-24-1
  • Formule:C₅₆H₉₂O₂₉
  • Numéro MDL:MFCD00077729
  • Poids moléculaire:1229.312 g/mol
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:234-255-6
  • UN:3462
  • ADR:6.1,III
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    1 g