Hydroxyurée 98%
Hydroxyurée 98%
Bottle, 10 g
N° de catalogue APOSBIH0153-10G
Santé
Fournisseur:   Apollo Scientific
Hydroxyurée 98%
N° de catalogue APOSBIH0153-10G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  127-07-1
Hydroxyurée 98%
Bottle, 10 g
Numéro CAS:  127-07-1
Prix
43,50 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 10 g
Product Details & Documents
Anti-neoplastic. Inactivates ribonucleoside reductase byformation of free radical nitroxide. This blocks synthesis of deoxynucleotides which inhibits DNA synthesis.
  • Protein
Synonymes:  N-(Aminocarbonyl)hydroxylamine, Hydroxycarbamide
  • Numéro CAS:127-07-1
  • Formule:CH₄N₂O₂
  • Numéro MDL:MFCD00007943
  • Poids moléculaire:76.05 g/mol
  • Point de fusion:135 °C
  • Température de stockage:Réfrigérateur
  • EINECS:204-821-7
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    10 g
Spécifications