D(+)-Galactose
Bottle, 5 kg
N° de catalogue APOSBIG1724-5KG
Fournisseur:   Apollo Scientific
D(+)-Galactose
N° de catalogue APOSBIG1724-5KG
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  59-23-4
D(+)-Galactose
Bottle, 5 kg
Numéro CAS:  59-23-4
Prix
398,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 5 kg
Product Details & Documents
Synonymes:  D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
  • Numéro CAS:59-23-4
  • Formule:C₆H₁₂O₆
  • Numéro MDL:MFCD00151230
  • Poids moléculaire:180.16 g/mol
  • Point de fusion:168…170 °C
  • Densité:1,5 g/cm³ (25 °C)
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:200-416-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    5 kg