Acide L(+)-ascorbique ≥99.5%
Bottle, 500 g
N° de catalogue APOSBIA0602-500G
Fournisseur: Apollo Scientific
Acide L(+)-ascorbique ≥99.5%
N° de catalogue APOSBIA0602-500G
Fournisseur: Apollo Scientific
Numéro CAS: 50-81-7
Aller à :
Product Details & Documents
Synonymes: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
- Numéro CAS:50-81-7
- Formule:C₆H₈O₆
- Numéro MDL:MFCD00064328
- Poids moléculaire:176.13 g/mol
- Point de fusion:190…194 °C (déc.)
- Densité:1,65 g/cm³ (25 °C)
- Température de stockage:Température ambiante
- EINECS:200-066-2
Spécifications
Spécifications
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:500 g