α-Cyclodextrine
α-Cyclodextrine
Bottle, 25 g
N° de catalogue APOSBIB6038-25G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
α-Cyclodextrine
N° de catalogue APOSBIB6038-25G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  10016-20-3
α-Cyclodextrine
Bottle, 25 g
Numéro CAS:  10016-20-3
Prix
29,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 g
Product Details & Documents
  • Numéro CAS:10016-20-3
  • Formule:C₃₆H₆₀O₃₀
  • Numéro MDL:MFCD00078207
  • Poids moléculaire:972.84 g/mol
  • Point de fusion:>278 °C
  • Point de fusion:>278 °C
  • Température de stockage:Température ambiante
  • EINECS:233-007-4
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    25 g