D-(+)-Cellobiose
Bottle, 25 g
APOSBIB6025-25G
: β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
- :528-50-7
- :C₁₂H₂₂O₁₁
- :MFCD00136034
- :342.30 g/mol
- :239…240 °C (déc.)
- :Température ambiante
- Type de conditionnement:Bottle
- Cdt:25 g