D-(+)-Cellobiose
D-(+)-Cellobiose
Bottle, 100 g
N° de catalogue APOSBIB6025-100G
Irritant
Fournisseur:   Apollo Scientific
D-(+)-Cellobiose
N° de catalogue APOSBIB6025-100G
Fournisseur:  Apollo Scientific
Numéro CAS:  528-50-7
D-(+)-Cellobiose
Bottle, 100 g
Numéro CAS:  528-50-7
Prix
113,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymes:  β-D-Glc-(1→4)-D-Glc, 4-β-D-glucopyranosyl-D-glueopyranose, Cellose, β-Cellobiose, (2R,3R,4R,5R)-2,3,5,6-Tetrahydroxy-4-(((2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihydroxy-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)hexanal, 4-O-β-D-Glucopyranosyl-D-glucopyranose
  • Numéro CAS:528-50-7
  • Formule:C₁₂H₂₂O₁₁
  • Numéro MDL:MFCD00136034
  • Poids moléculaire:342.30 g/mol
  • Point de fusion:239…240 °C (déc.)
  • Température de stockage:Température ambiante
Documents
Spécifications
Spécifications
  • Type de conditionnement:
    Bottle
  • Cdt:
    100 g