ContactUsLinkComponent
Noyau magnétique encapsulé en PTFE (Alnico 5), lame conique avec barre d'agitation cylindrique fixe, résistance chimique universelle. Longueur x Largeur mm 8,0 x 8,0. Hauteur mm 11, pour récipient Ø int. mm 9-10 1 * 3 Pce
N° de catalogue BOHLC349-04
Fournisseur:  Bohlender
undefined
Noyau magnétique encapsulé en PTFE (Alnico 5), lame conique avec barre d'agitation cylindrique fixe, résistance chimique universelle. Longueur x Largeur mm 8,0 x 8,0. Hauteur mm 11, pour récipient Ø int. mm 9-10 1 * 3 Pce
N° de catalogue BOHLC349-04
Fournisseur:  Bohlender
Frequently Bought Together