ContactUsLinkComponent
Chambre de dessication cadre en aluminium et paroi en PMMA noire, 1 porte fermeture magnétique avec hygromètre électronique, 2 étagères acier inox, volume 156 L - dim. ext. (lxhxp) 560x560x580mm - dim. int. 495x500x540(lxhxp) - bac pour gel déshydrat 1 * 1 Pce
N° de catalogue BOHLV1939-07
Fournisseur:  Bohlender
undefined
Chambre de dessication cadre en aluminium et paroi en PMMA noire, 1 porte fermeture magnétique avec hygromètre électronique, 2 étagères acier inox, volume 156 L - dim. ext. (lxhxp) 560x560x580mm - dim. int. 495x500x540(lxhxp) - bac pour gel déshydrat 1 * 1 Pce
N° de catalogue BOHLV1939-07
Fournisseur:  Bohlender
Frequently Bought Together