Tool carts
Tool carts
Chariot à outils, avec 8 tiroirs (2 grands, 2 moyens et 4 petits), serrure de sécurité et roulettes de salle blanche avec freins., , 900×600×1193 mm
Catalog # PALBTOOLCART-8-316
Supplier:   Palbam
Tool carts
Catalog # PALBTOOLCART-8-316
Supplier:  Palbam
Tool carts
Tool carts
Chariot à outils, avec 8 tiroirs (2 grands, 2 moyens et 4 petits), serrure de sécurité et roulettes de salle blanche avec freins., , 900×600×1193 mm
Price
Inquire For Price
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Chariot pour le rangement des outils, en acier inoxydable 304, poli électrolytiquement.
  • 5 tiroirs entièrement extensibles
  • Un verrou ferme à clé tous les tiroirs
  • Bord surélevé afin d'éviter toute chute d'outils/de pièces
  • Roulettes avec freins pour salles propres
Specifications
  • Désignation:
    Chariot à outils, avec 8 tiroirs (2 grands, 2 moyens et 4 petits), serrure de sécurité et roulettes de salle blanche avec freins.
  • Seq:
    3
  • l×p×h:
    900×600×1193 mm
  • Cat. No.:
    PALBTOOLCART-8-316