Serre-câbles, non desserrables
Serre-câbles, non desserrables
rouge, 3,5×200 mm
N° de catalogue BRDY196351
Fournisseur:   Brady
Serre-câbles, non desserrables
N° de catalogue BRDY196351
Fournisseur:  Brady
Serre-câbles, non desserrables
Serre-câbles, non desserrables
rouge, 3,5×200 mm
Prix
9,60 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 100 ST
Product Details & Documents
Serre-câbles en nylon, facilement fixé autour d'éléments jusqu'à 165 mm de circonférence.
Idéals pour un codage couleur des éléments difficiles à identifier.
Spécifications
  • Couleur:
    rouge
  • Dimensions:
    3,5×200 mm
  • Seq:
    02