Noix de serrage
Hook connector, Acier inoxydable, 13 mm
N° de catalogue USBE2430NEU
Fournisseur: USBECK Laborgeräte
Aller à :
Product Details & Documents
Vis de serrage en plastique / métal.
- Pour tige Ø maxi. 13 mm
- Bloquage en croix des tiges
Spécifications
- Désignation:Hook connector
- Matière:Acier inoxydable
- Seq:02
- Pour tige Ø:13 mm