Sachets de stérilisation Qualitix®
Sachets de stérilisation Qualitix®
Pouch, self-sealing, 260×90 mm
Catalog # SOCO3210.0926
Supplier:   Socorex Isba
Sachets de stérilisation Qualitix®
Catalog # SOCO3210.0926
Supplier:  Socorex Isba
Sachets de stérilisation Qualitix®
Sachets de stérilisation Qualitix®
Pouch, self-sealing, 260×90 mm
Price
17,60 €
Log in for availability
1 * 200 ST
Product Details & Documents
Adaptés à tout appareil de laboratoire, médical, dentaire ou vétérinaire de petite et moyenne taille, les sachets à usage unique Qualitix® permettent un emballage simple et efficace des articles nécessitant une stérilisation.
  • Matériau robuste et durable
  • Identification rapide du contenu
  • Large bande auto-adhésive, fermeture facile
  • Scellage supérieur en chevron pour une ouverture facile
  • Convient à la stérilisation à la vapeur et à l'oxyde d'éthylène
  • Deux indicateurs de stérilisation
  • Cinq tailles différentes
Fabriquées en papier médical robuste, les pochettes se ferment hermétiquement grâce à une bande auto-adhésive pour maintenir la stérilité. Le contenu reste toujours visible à travers le film transparent laminé PET/CPP.
Deux indicateurs chimiques sont inclus pour confirmer la bonne stérilisation. L'indicateur bleu devient gris foncé après autoclavage ; l'indicateur rouge devient jaune après stérilisation à l'oxyde d'éthylène (OE).
Le film laminé teinté en bleu permet un contrôle aisé de l'intégrité du film/sachet. Ne pas utiliser un sachet endommagé.
Certifications: Conformité aux normes ISO 17665-06, ISO 11135 et CE.
Ordering information:
Delivery information:
Packaging:
Caution:
Specifications
  • Désignation:
    Pouch, self-sealing
  • L×l:
    260×90 mm
  • Seq:
    03