Pièces de rechange diverses
Compression screw, 1,58 mm, stainless steel, 710, 712, 715, 717, 2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, Alliance, WAT005070, WATE
N° de catalogue CTSACTS-12016
Fournisseur: SCIENCIX
Aller à :
Product Details & Documents
Replacement parts for OEMs such as Agilent, Shimadzu and Waters chromotograpy systems. Equivalent to the corresponding OEM part.
Documents
CTSACTS-11459_TDS_EN
Fiche technique
Spécifications
- Désignation:Compression screw, 1,58 mm, stainless steel
- Seq:11
- Fabricant d'équipement d'origine (FEO):WATE
- FEO équivalent:WAT005070
- Modèle:710, 712, 715, 717, 2690, 2690D, 2695, 2695D, 2790, 2795, Alliance