Brosse, FlexBrush™
Microfibre cover (80% Polyester, 20% Polyamide)
Catalogus # 141-1645
Leverancier: MICRONOVA
Ga naar:
Product Details & Documents
La brosse FlexBrush™ est idéale pour le nettoyage externe et interne des tuyaux et raccords. Sa tête souple peut être pliée pour répondre à des besoins de nettoyage personnalisés.
- Bendable brush with polyester or microfibre cover
- Acme threaded end attaches to a variety of handles for extended reach
- Threaded handle (STA series) can be added for extended reach
- Covers are compatible with strong disinfectants and autoclavable
Specificaties
- Désignation:Microfibre cover (80% Polyester, 20% Polyamide)
- Seq:07
- Cat. No.:141-1645
- Environmentally Preferable:Waste Reducing
Aanbevelingen
Aanbevelingen worden alleen gepersonaliseerd op basis van uw winkelvoorkeuren als u daarvoor toestemming hebt gegeven door Verbeter mijn winkelervaring" op Mijn Account pagina" aan te zetten.
Anders ontvangt u algemene aanbevelingen.