[EN]TROUGH REAGENT 300ML SBS FORMAT BOTT 1 * 5 Pce
N° de catalogue HAMR56669-01
Fournisseur: HAMILTON ROBOTICS
[EN]TROUGH REAGENT 300ML SBS FORMAT BOTT 1 * 5 Pce
N° de catalogue HAMR56669-01
Fournisseur: HAMILTON ROBOTICS
Frequently Bought Together
Assistent Brushes with Cotton Tip Bristles
Fournisseur: GLASWARENFABRIK KARL HECHT
Pipette tips, Labtip
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Pointes de pipettes, Finntip™
Fournisseur: Thermo Fisher Scientific
Éthanol 96% vol Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Ethanol absolu absolu ≥99.5% USP, Ph. Eur.
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM®, grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol absolu ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 96% (v/v), AnalaR NORMAPUR® pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Water standards, CRM, Karl Fischer titration, HYDRANAL™, Fluka™
Fournisseur: Honeywell Chemicals
Étalons de conductivité à 25 °C, solutions de chlorure de potassium
Fournisseur: VWR Chemicals