[EN]RINSING SOLUTION KS 1 * 1 L
N° de catalogue ELMA5820600000
Fournisseur: ELMA SCHMIDBAUER
Frequently Bought Together
Méthanol ≥99.8%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Pyridine, anhydre (max. 0,003% H₂O) ≥99.8%
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether de pétrole, 40…60 °C, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthanol ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grade Gradient pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Dichlorométhane ≥99.8% stabilisé, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Diméthylsulfoxyde ≥99.0%, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Toluène ≥99.90%, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Méthyléthylcétone ≥99%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, TECHNICAL, déminéralisée
Fournisseur: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour HPLC
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Toluène : Propanol-2 : Eau (49,5 : 50 : 0,5) % vol., VOLUSOL® solvant de titrage
Fournisseur: VWR Chemicals
Ether diéthylique ≥99.7% stabilisé, AnalaR NORMAPUR® Reag. Ph. Eur., ACS pour analyses
Fournisseur: VWR Chemicals
Dichlorométhane stabilisé, EMPLURA®
Fournisseur: Merck
Propanol-2 ≥98%, TECHNICAL
Fournisseur: VWR Chemicals
Acétone ≥99.7%, PESTINORM® pour analyse des résidus de pesticides
Fournisseur: VWR Chemicals
Tert-Butyle methyle oxyde ≥99.8%, SupraSolv® pour GC-ECD/FID, Supelco®
Fournisseur: Merck
Toluène, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. pour analyses, Supelco®
Fournisseur: Merck
Éthanol, GPR RECTAPUR®
Fournisseur: VWR Chemicals
Éthanol 70% ≥70% (v/v), TechniSolv®
Fournisseur: VWR Chemicals