0,00 €
Order Entry
/
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Belgium
ContactUsLinkComponent
ACETALDEHYDE-2,4-DINITROPHENYLHYDRAZONE 1 * 100 mg
EHERC10011300
:
EHRENSTORFER
ACETALDEHYDE-2,4-DINITROPHENYLHYDRAZONE 1 * 100 mg
EHERC10011300
:
EHRENSTORFER
Frequently Bought Together
VWR® AVS TITRINORM Buffer Solutions, 20 °C
: VWR Chemicals
Ammonium 1000 mg/L dans l'eau (de (NH₄)Cl) Certipur® étalon mono-élément pour la chromatographie d'ions, Supelco®
: Merck
Solutions tampons prêtes à l'emploi, Certipur®, Supelco®
: Merck
Solutions tampon en sachets, Certipur®, Supelco®
: Merck
Nitrate 1.000 mg/l dans l'eau (de NaNO₃) Certipur®, Supelco®
: Merck
Solutions tampon, Certipur®, avec codes couleur, Supelco®
: Merck
Potassium hydrogénophtalate, Certipur® Reag. Ph. Eur., Reag. USP étalon volumétrique, matériau de référence secondaire pour alcalimétrie, Supelco®
: Merck
Solutions étalon de conductivité
: VWR Chemicals
Eau, HiPerSolv CHROMANORM® pour LC-MS, pour les systèmes UPLC/UHPLC/Ultra HPLC
: VWR Chemicals
Solutions tampon, Certipur®, prêtes à l'emploi, température de référence à +20 °C, Supelco®
: Merck
Potassium chlorure 3 mol/l (3 N) en solution aqueuse, Supelco®
: Merck
Solutions tampon prêtes à l'emploi
: WTW