Spatules, micro, à usage unique, SteriWare®
PS, +, 170 mm, 40 mm, 4 mm, 0,3 ml, blanc
N° de catalogue SAMP8015V-170
Fournisseur: Sampling Systems
Spatules, micro, à usage unique, SteriWare®
N° de catalogue SAMP8015V-170
Fournisseur: Sampling Systems
Aller à :
Product Details & Documents
En PS ou PE-HD, stériles ou non stériles. Ces micro-spatules jetables sont parfaites pour l'échantillonnage de petits volumes.
- Moulées et emballées dans une salle blanche
- Adaptées au contact alimentaire
- Disponibles en version stérile (irradiation aux rayons gamma)
- Emballage individuel
La lame d'échantillonnage étroite permet de prélever des échantillons dans de très petits récipients tels que les flacons.
Spécifications
- Stérile:+
- Capacité:0,3 ml
- Couleur:blanc
- Désignation:PS
- Longueur:170 mm
- Seq:01
- Largeur de la lame:4 mm
- Longueur de lame:40 mm