Flacons Ultra Yield®
Ultra yield flask, 500 ml
N° de catalogue THMS931141
Fournisseur:   THOMSON INSTRUMENT
Flacons Ultra Yield®
N° de catalogue THMS931141
Fournisseur:  THOMSON INSTRUMENT
Flacons Ultra Yield®
Flacons Ultra Yield®
Ultra yield flask, 500 ml
Prix
662,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 25 ST
Product Details & Documents
Les flacons Ultra Yield® sont conçus pour être utilisés comme articles jetables ou pour être autoclavés jusqu’à trois fois. Ils présentent une géométrie particulière qui améliore les échanges gazeux.
Les joints AirOtop® sont conçus comme des joints jetables à usage unique. Les joints AirOtop® améliorés offrent un échange d'air élevé simple, jetable et stérile. Les joints s'adaptent à tous les flacons à shaker. Les propriétés du joint AirOtop® amélioré comprennent une barrière stérile de 0,2 µm avec une membrane refermable à long terme pour une utilisation avec les flacons Ultra Yield™ et d'autres marques. Des tests ont été effectués sur plusieurs échantillons de clients avec d'excellents résultats sur une croissance cellulaire allant jusqu'à sept jours. Les tests comprenaient des protistes (algues), E. coli, et d’autres microbes entraînant une croissance améliorée.
La conception brevetée des flacons leur permet d'obtenir un rendement cellulaire microbien amélioré. Les flacons sont disponibles dans des tailles standardisées de 125, 250 L, 500 et 2500 ml. Les flacons peuvent être fermés hermétiquement grâce aux joints AirOTop. Ces joints sont conçus pour s'adapter aux sommets des flacons. Des bouchons d'aération sont également disponibles pour une utilisation à long terme sur des flacons pour des applications telles que CHO et d'autres procédures de croissance cellulaire en suspension.
 :
 :
Spécifications
  • Capacité:
    500 ml
  • Désignation:
    Ultra yield flask
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • THMS899425
    AirOtop enhanced seal for 2,5 L ultra yield flask
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 340,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • THMS899421_ERR
    AirOtop enhanced seal for 125 ml ultra yield flask
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • THMS899424
    AirOtop enhanced seal for 500 ml ultra yield flask
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 301,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • THMS899423
    AirOtop enhanced seal for 250 ml ultra yield flask
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 301,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • THMS899421
    AirOtop enhanced seal for 125 ml ultra yield flask
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 100 ST - 319,00 €