96-Well plate sample control system, U-2D™
U-2D™ rack with 96 well plate, 500 µl preloaded inserts, base and chemical resistant pre-slit mat
N° de catalogue MICS95296-500-3R
Fournisseur:   MICROSOLV
96-Well plate sample control system, U-2D™
N° de catalogue MICS95296-500-3R
Fournisseur:  MICROSOLV
96-Well plate sample control system, U-2D™
96-Well plate sample control system, U-2D™
U-2D™ rack with 96 well plate, 500 µl preloaded inserts, base and chemical resistant pre-slit mat
Prix
144,00 €
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
The U-2D™ universal two dimensional 96-well plate system offer users unprecedented sample management control compared to current glass lined or plastic well plates for sample preparation or chromatography.
Easily push up the insert from the bottom and remove it from the rack. These inserts can then be placed into any MicroSolv 9 mm screw top autosampler vial for safe storage, transport or for a second chromatography dimension, or to another instrument platform.
 : Base and sealing mats sold separately.
Spécifications
  • Désignation:
    U-2D™ rack with 96 well plate, 500 µl preloaded inserts, base and chemical resistant pre-slit mat
  • Seq:
    23
Accessories
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MICS95296-PDL-PK
    Paddles for U-2D™ sealing film
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 5 ST - 17,10 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MICS95296-ROLLER
    Roller for U-2D™ sealing film
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 65,60 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MICS95296-U2D
    U-2D™ plate, 350µL, with rack and base only
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 1 ST - 116,00 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MICS95296-ZFF-PK
    Zone free sealing film for U-2D™ plates
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 10 ST - 54,50 €
Informations sur le produit
  • N° de catalogue
    Désignation
    Disponibilité
    Prix
  • MICS95296-ZFF-CS
    Zone free sealing film for U-2D™ plates
    Connexion Pour la disponibilité
    1 * 50 ST - 228,00 €