96-Well plate sample control system, U-2D™
U-2D™ rack with 96 well plate, 350 µl preloaded inserts
N° de catalogue MICS95296-350-PK
Fournisseur: MICROSOLV
96-Well plate sample control system, U-2D™
N° de catalogue MICS95296-350-PK
Fournisseur: MICROSOLV
Aller à :
Product Details & Documents
The U-2D™ universal two dimensional 96-well plate system offer users unprecedented sample management control compared to current glass lined or plastic well plates for sample preparation or chromatography.
Easily push up the insert from the bottom and remove it from the rack. These inserts can then be placed into any MicroSolv 9 mm screw top autosampler vial for safe storage, transport or for a second chromatography dimension, or to another instrument platform.
: Base and sealing mats sold separately.
Spécifications
- Désignation:U-2D™ rack with 96 well plate, 350 µl preloaded inserts
Accessories
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MICS95296-U2DU-2D™ plate, 350µL, with rack and base onlyConnexion Pour la disponibilité1 * 1 ST - 116,00 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MICS95296-ZFF-PKZone free sealing film for U-2D™ platesConnexion Pour la disponibilité1 * 10 ST - 54,50 €
Informations sur le produit
- N° de catalogueDésignationDisponibilitéPrix
- MICS95296-ZFF-CSZone free sealing film for U-2D™ platesConnexion Pour la disponibilité1 * 50 ST - 228,00 €