pH electrodes, Eutech
Électrode de pH combinée, double jonction, scellée, ATC intégré, 1 - 13, 0...+80 °C, Époxy, Broche en PE-HD poreuse, 12×115 mm, BNC
, câble de 1 m, Usage général
, câble de 1 m, Usage général
N° de catalogue EUTEECFE7372801W
Fournisseur: EUTECH
Aller à :
Product Details & Documents
pH electrodes for use with all pH meters with BNC input connector.
Spécifications
- Connexion:BNC
, câble de 1 m - Ø×L:12×115 mm
- Pour:Usage général
- Désignation:Électrode de pH combinée, double jonction, scellée, ATC intégré
- Matière:Époxy
- Seq:03
- Membrane:Broche en PE-HD poreuse
- Température:0...+80 °C
- pH:1 - 13