Bouchons d'oreilles réutilisables, E-A-R™ Express™
Product Details & Documents
Les bouchons d'oreilles réutilisables E-A-R™ Express™ sont des bouchons d'oreilles jaunes et bleus reconnaissables avec un embout en mousse qui est façonné et dimensionné pour un ajustement confortable. Ils peuvent réduire les niveaux de bruit de 28 dB et ont une poignée d'insertion hygiénique.
- Facile à glisser doucement dans les oreilles avec une mousse à récupération lente
- La pointe en mousse offre une étanchéité confortable et efficace
- Comprend une poignée d'insertion hygiénique
- Tige bleue reconnaissable et pointe jaune pour une identification facile
Protégez l'audition au travail ou pendant les activités de loisirs avec les bouchons d'oreille réutilisables E-A-R™ Express™. Conçu pour glisser doucement dans l'oreille, l'embout en mousse pod spécialement conçu offre une étanchéité confortable et efficace. La poignée d'insertion élimine le besoin de toucher la mousse, ce qui les rend extrêmement hygiéniques. Obtenez le meilleur des deux mondes avec une mousse à récupération lente brevetée pour une étanchéité acoustique confortable avec une insertion rapide et facile.
Disponible dans un jaune et un bleu reconnaissables pour une identification facile. Fournit une réduction du bruit à 28 dB SNR et entièrement testé et approuvé selon la norme EN 352-2. Le modèle est compatible avec le système de validation à double oreille e 3M™ E-A-RFit™ et disponible sous forme de fiche à sonde.
Certifications: EN 352-2
Attention: * Taille unique.
Spécifications
- Couleur:jaune/bleu
- Désignation:Bouchons d'oreilles de polyuréthane, avec cordon
- Seq:01
- Taille:Universal