ContactUsLinkComponent
Gaine de stérilisation, pour fabrication de sachets pelables Stérilisable par : autoclave, oxyde d'éthylène, et irradiation Matériaux : une face Tyvek 1059B, une face PET/PE Dimensions : largeur 70mm Rouleau de 50 mètres 1 * 20 ROU
N° de catalogue FISH1059B70
Fournisseur:  FISHER CONTAINER
Gaine de stérilisation, pour fabrication de sachets pelables Stérilisable par : autoclave, oxyde d'éthylène, et irradiation Matériaux : une face Tyvek 1059B, une face PET/PE Dimensions : largeur 70mm Rouleau de 50 mètres 1 * 20 ROU
N° de catalogue FISH1059B70
Fournisseur:  FISHER CONTAINER
Frequently Bought Together